Merck
ENAH038562A1
Enamine
methyl 2-chloro-5-sulfamoylfuran-3-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
239.64
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
methyl 2-chloro-5-sulfamoylfuran-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H6ClNO5S/c1-12-6(9)3-2-4(13-5(3)7)14(8,10)11/h2H,1H3,(H2,8,10,11)
InChI key
SJJLRKVBMFGBIP-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-741959
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-741959
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)