Merck
ENA964506784
Enamine
4,5-difluoro-2-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
242.63
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4,5-difluoro-2-methoxybenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H5ClF2O3S/c1-13-6-2-4(9)5(10)3-7(6)14(8,11)12/h2-3H,1H3
InChI key
MARRIMPKLITFCM-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-738605
象形图
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-738605
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)