Merck
ENA964495257
Enamine
4-bromothiophene-3-sulfonyl fluoride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
245.09
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
4-bromothiophene-3-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C4H2BrFO2S2/c5-3-1-9-2-4(3)10(6,7)8/h1-2H
InChI key
FDFYAGBUDSGPDV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-728542
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-728542
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)