Merck
ENA964473557
Enamine
3-cyclopropyl-5-fluorobenzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
180.18
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3-cyclopropyl-5-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H9FO2/c11-9-4-7(6-1-2-6)3-8(5-9)10(12)13/h3-6H,1-2H2,(H,12,13)
InChI key
WGCMBBTUKLLMLF-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-705542
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-705542
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)