选择尺寸
100 MG
US$144.30
250 MG
US$206.70
500 MG
US$325.00
1 G
US$416.00
2.5 G
US$655.20
5 G
US$1,053.00
10 G
US$1,677.00
供应商货号: EN300-105082-100MG
US$144.30
7天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
所有图片(1)
选择尺寸
变更视图
100 MG
US$144.30
250 MG
US$206.70
500 MG
US$325.00
1 G
US$416.00
2.5 G
US$655.20
5 G
US$1,053.00
10 G
US$1,677.00
About This Item
供应商货号: EN300-105082-100MG
US$144.30
7天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
Iupac Name
ethyl 4-(trifluoromethyl)piperidine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H14F3NO2/c1-2-15-7(14)8(9(10,11)12)3-5-13-6-4-8/h13H,2-6H2,1H3
InChI 密鑰
AHRBNYBJXZIZAI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651248
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651248