Merck
ENA964468484
Enamine
[(3R)-3-methyloxolan-3-yl]methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
116.16
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
[(3R)-3-methyltetrahydro-3-furanyl]methanol
Inchi Code
1S/C6H12O2/c1-6(4-7)2-3-8-5-6/h7H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1
InChI key
PEUKZUNHDBBJQH-ZCFIWIBFSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396447
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396447
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)