Merck
ENA964468258
Enamine
1-methyl-2-phenylpiperidin-4-amine dihydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
263.21
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
1-methyl-2-phenylpiperidin-4-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H18N2.2ClH/c1-14-8-7-11(13)9-12(14)10-5-3-2-4-6-10;;/h2-6,11-12H,7-9,13H2,1H3;2*1H
InChI key
BYUIDCLGSUXRGT-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395883
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395883
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)