Merck
ENA947419511
Enamine
5-bromo-2-methoxybenzene-1,3-dicarbaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
243.06
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
5-bromo-2-methoxyisophthalaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7BrO3/c1-13-9-6(4-11)2-8(10)3-7(9)5-12/h2-5H,1H3
InChI key
PLGQWZJIJNUBEW-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701485
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701485
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)