Merck
ENA947414389
Enamine
ethyl 2-amino-4-(difluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
217.18
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
ethyl 2-amino-4-(difluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H9F2N3O2/c1-2-15-7(14)4-3-12-8(11)13-5(4)6(9)10/h3,6H,2H2,1H3,(H2,11,12,13)
InChI key
FXMYNVXOUVUAPS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-685347
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-685347
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)