Merck
ENA769517727
Enamine
1-methyl-1-azaspiro[4.4]nonan-4-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
153.22
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1-methyl-1-azaspiro[4.4]nonan-4-one
Inchi Code
1S/C9H15NO/c1-10-7-4-8(11)9(10)5-2-3-6-9/h2-7H2,1H3
InChI key
LXUGPSVRMXCOQJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374331
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374331
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)