Merck
ENA769507975
Enamine
2-(thian-4-yl)ethan-1-amine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
181.73
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2-(tetrahydro-2H-thiopyran-4-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NS.ClH/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7;/h7H,1-6,8H2;1H
InChI key
BXVYRRMYKXLFLD-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373453
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373453
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)