Merck
ENA769506019
Enamine
2-(2-methoxyphenyl)pyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
185.23
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2-(2-methoxyphenyl)pyridine
Inchi Code
1S/C12H11NO/c1-14-12-8-3-2-6-10(12)11-7-4-5-9-13-11/h2-9H,1H3
InChI key
DXYPUBAVJUPMKO-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365253
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365253
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)