Merck
ENA769505622
Enamine
5,5-dimethylpiperidin-3-ol hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
165.66
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
mp
200-205
Iupac Name
5,5-dimethylpiperidin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-7(2)3-6(9)4-8-5-7;/h6,8-9H,3-5H2,1-2H3;1H
InChI key
PVNKFLCYVZGZQJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364526
Melting Point
200-205
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364526
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)