Merck
ENA638597848
Enamine
N-(1H-indol-7-yl)acetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
174.2
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
N-(1H-indol-7-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c1-7(13)12-9-4-2-3-8-5-6-11-10(8)9/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
DCOHDTHCOCZQTO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342106
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342106
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)