Merck
ENA638595637
Enamine
8-fluoro-1-methyl-5-nitroisoquinoline
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
206.18
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
8-fluoro-1-methyl-5-nitroisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H7FN2O2/c1-6-10-7(4-5-12-6)9(13(14)15)3-2-8(10)11/h2-5H,1H3
InChI key
ONSUNDKJHCSCKM-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-340701
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-340701
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)