Merck
ENA638589496
Enamine
2,5-dimethyloxolane-3-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
144.17
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2,5-dimethyltetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-4-3-6(7(8)9)5(2)10-4/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI key
LFYLMJWXQNOMLD-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332966
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332966
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)