Merck
ENA638587275
Enamine
5-fluoropyridine-2-carbonyl chloride hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
196.01
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
5-fluoropicolinoyl chloride hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H3ClFNO.ClH/c7-6(10)5-2-1-4(8)3-9-5;/h1-3H;1H
InChI key
XTJDTULTOPUVNL-UHFFFAOYSA-N
储存温度
-10
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331504
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331504
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)