Merck
ENA638586403
Enamine
2-bromoprop-2-ene-1-sulfonyl fluoride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
203.03
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-bromoprop-2-ene-1-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C3H4BrFO2S/c1-3(4)2-8(5,6)7/h1-2H2
InChI 密鑰
TYJMQEDWMOIJGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253266
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253266
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)