Merck
ENA580359298
Enamine
2-ethyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
163.22
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-ethylisoindolin-5-ol
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-2-11-6-8-3-4-10(12)5-9(8)7-11/h3-5,12H,2,6-7H2,1H3
InChI key
HWVCMVGGHIJXRT-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
92
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-330990
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-330990
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)