Merck
ENA580354315
Enamine
3,5-dimethyl-N-(piperidin-4-yl)furan-2-carboxamide hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
258.75
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3,5-dimethyl-N-(piperidin-4-yl)furan-2-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H18N2O2.ClH/c1-8-7-9(2)16-11(8)12(15)14-10-3-5-13-6-4-10;/h7,10,13H,3-6H2,1-2H3,(H,14,15);1H
InChI key
CXQKRJLTSTVESN-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321796
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321796
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)