Merck
ENA580350369
Enamine
5-bromo-N-(4-methylphenyl)pyrimidin-2-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
264.12
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
N-(5-bromo-2-pyrimidinyl)-N-(4-methylphenyl)amine
Inchi Code
1S/C11H10BrN3/c1-8-2-4-10(5-3-8)15-11-13-6-9(12)7-14-11/h2-7H,1H3,(H,13,14,15)
InChI key
BCSNLDBNYXJRMZ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314875
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314875
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)