Merck
ENA580349703
Enamine
2,2-dimethyl-3-oxo-3-(pyrrolidin-1-yl)propanenitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
166.22
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2,2-dimethyl-3-oxo-3-(1-pyrrolidinyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C9H14N2O/c1-9(2,7-10)8(12)11-5-3-4-6-11/h3-6H2,1-2H3
InChI key
DTDZOHAJINLELT-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314929
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314929
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)