Merck
ENA580348693
Enamine
3-(furan-2-yl)propan-1-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
126.16
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
3-(2-furyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C7H10O2/c8-5-1-3-7-4-2-6-9-7/h2,4,6,8H,1,3,5H2
InChI key
RDXPZEOZOFBBAJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125520
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125520
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)