Merck
ENA580348692
Enamine
4-hydroxy-2-phenylbenzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
214.22
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
5-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H10O3/c14-10-6-7-11(13(15)16)12(8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14H,(H,15,16)
InChI key
IPXDGHZTUBSPSG-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305603
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305603
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)