Merck
ENA517163107
Enamine
methyl 2-(4-amino-2-fluorophenoxy)propanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
213.21
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
methyl 2-(4-amino-2-fluorophenoxy)propanoate
Inchi Code
1S/C10H12FNO3/c1-6(10(13)14-2)15-9-4-3-7(12)5-8(9)11/h3-6H,12H2,1-2H3
InChI 密鑰
JLTIRZLWSSRCMB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311633
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311633
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)