Merck
ENA514506639
Enamine
ethyl 2-(1,1,3-trioxo-2,3-dihydro-1lambda6,2-benzothiazol-2-yl)acetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
269.28
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
ethyl (1,1-dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetate
Inchi Code
1S/C11H11NO5S/c1-2-17-10(13)7-12-11(14)8-5-3-4-6-9(8)18(12,15)16/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI 密鑰
YKCQHUPTHHPHGX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299011
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299011
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)