Merck
ENA514237258
Enamine
5-bromo-N-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
243.13
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
5-bromo-N-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2S/c1-10-8-11-6-4-5(9)2-3-7(6)12-8/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI key
RHEIKUIELFJNSE-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302170
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302170
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)