Merck
ENA514234390
Enamine
(4-benzyl-5-methylmorpholin-2-yl)methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
221.3
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
(4-benzyl-5-methylmorpholin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C13H19NO2/c1-11-10-16-13(9-15)8-14(11)7-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,11,13,15H,7-10H2,1H3
InChI key
NFCNFNOOTWGKSR-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109399
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109399
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)