Merck
ENA514234373
Enamine
tert-butyl 3-[(chlorosulfonyl)methyl]pyrrolidine-1-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
283.78
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
tert-butyl 3-((chlorosulfonyl)methyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H18ClNO4S/c1-10(2,3)16-9(13)12-5-4-8(6-12)7-17(11,14)15/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI key
UHFFWPGLYAMRBI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227222
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227222
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)