Merck
ENA508626867
Enamine
(4-ethyl-1H-imidazol-2-yl)methanol hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
162.62
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
(4-ethyl-1H-imidazol-2-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N2O.ClH/c1-2-5-3-7-6(4-9)8-5;/h3,9H,2,4H2,1H3,(H,7,8);1H
InChI key
BBNDEJPNQSAQSX-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299995
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299995
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)