Merck
ENA508625673
Enamine
spiro[4.5]decan-1-amine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
189.73
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
spiro[4.5]decan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19N.ClH/c11-9-5-4-8-10(9)6-2-1-3-7-10;/h9H,1-8,11H2;1H
InChI key
UUIFRMACMAKKIF-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-270043
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-270043
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)