Merck
ENA508624505
Enamine
tert-butyl 4-(but-3-yn-1-yl)piperazine-1-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
238.33
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-butynyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H22N2O2/c1-5-6-7-14-8-10-15(11-9-14)12(16)17-13(2,3)4/h1H,6-11H2,2-4H3
InChI 密鑰
NDBBLLCYPXUQNU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209720
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209720
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)