Merck
ENA497682766
Enamine
2-(bromomethyl)bicyclo[2.2.2]octane
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
203.12
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2-(bromomethyl)bicyclo[2.2.2]octane
Inchi Code
1S/C9H15Br/c10-6-9-5-7-1-3-8(9)4-2-7/h7-9H,1-6H2
InChI 密鑰
LKEJZWYPDGTEIK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268548
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268548
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)