Merck
ENA497681505
Enamine
sodium 5-fluoro-1,3-benzothiazole-2-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
219.17
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
sodium 5-fluorobenzo[d]thiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H4FNO2S.Na/c9-4-1-2-6-5(3-4)10-7(13-6)8(11)12;/h1-3H,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
CFHCHYNRSGHEHR-UHFFFAOYSA-M
储存温度
RT
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266886
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266886
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)