Merck
ENA497678444
Enamine
methyl 2-(3-aminophenyl)propanoate hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
215.68
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
methyl 2-(3-aminophenyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2.ClH/c1-7(10(12)13-2)8-4-3-5-9(11)6-8;/h3-7H,11H2,1-2H3;1H
InChI key
UQYSCZUQBZZHAP-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253294
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253294
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)