Merck
ENA497377151
Enamine
(2,3-dihydro-1,4-benzoxathiin-2-yl)methanamine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
217.72
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
(2,3-dihydrobenzo[b][1,4]oxathiin-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NOS.ClH/c10-5-7-6-12-9-4-2-1-3-8(9)11-7;/h1-4,7H,5-6,10H2;1H
InChI key
NSDSKHUUAQAGIS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258384
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258384
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)