Merck
ENA497377009
Enamine
1-(1H-pyrazole-4-carbonyl)piperidin-4-amine dihydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
267.16
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
(4-aminopiperidin-1-yl)(1H-pyrazol-4-yl)methanone dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H14N4O.2ClH/c10-8-1-3-13(4-2-8)9(14)7-5-11-12-6-7;;/h5-6,8H,1-4,10H2,(H,11,12);2*1H
InChI key
GWKNXZRUYVTKAW-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
91
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260588
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260588
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)