Merck
ENA497374796
Enamine
methyl 2-chloro-6-sulfamoylbenzoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
249.67
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
mp
144-149
Iupac Name
methyl 2-chloro-6-sulfamoylbenzoate
Inchi Code
1S/C8H8ClNO4S/c1-14-8(11)7-5(9)3-2-4-6(7)15(10,12)13/h2-4H,1H3,(H2,10,12,13)
InChI key
ZRYDQFHTHDZUOI-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253640
Melting Point
144-149
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253640
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)