Merck
ENA497374056
Enamine
3-[(tert-butoxy)carbonyl]pyrazine-2-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
224.22
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3-(tert-butoxycarbonyl)pyrazine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H12N2O4/c1-10(2,3)16-9(15)7-6(8(13)14)11-4-5-12-7/h4-5H,1-3H3,(H,13,14)
InChI key
BXEYZYHEFFQAGD-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250854
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250854
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)