Merck
ENA497373803
Enamine
1-bromo-4-(1-isothiocyanatoethyl)benzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
242.14
MDL號碼:
Iupac Name
1-bromo-4-(1-isothiocyanatoethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H8BrNS/c1-7(11-6-12)8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5,7H,1H3
InChI 密鑰
YSTNXBHZXWCFQE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249464
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249464