Merck
ENA497373685
Enamine
rac-tert-butyl (3aR,6aR)-octahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole-5-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
212.29
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
tert-butyl (3aS,6aS)-hexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole-5(1H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H20N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-6-8-4-5-12-9(8)7-13/h8-9,12H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+/m0/s1
InChI 密鑰
NYGXZCRPVBPJTA-DTWKUNHWSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248736
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248736
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)