Merck
ENA497372933
Enamine
methyl 2-methylideneoctanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
170.25
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
methyl 2-methyleneoctanoate
Inchi Code
1S/C10H18O2/c1-4-5-6-7-8-9(2)10(11)12-3/h2,4-8H2,1,3H3
InChI key
PXISPLICAYMBBX-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139406
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139406
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)