Merck
ENA490048056
Enamine
4-amino-N-cyclopentyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
208.26
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-amino-N-cyclopentyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
Inchi Code
1S/C10H16N4O/c1-14-6-8(11)9(13-14)10(15)12-7-4-2-3-5-7/h6-7H,2-5,11H2,1H3,(H,12,15)
InChI 密鑰
AQJURRCJHSUMGW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250163
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250163
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)