Merck
ENA490047242
Enamine
(4-bromo-3-fluorophenyl)methanesulfonamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
268.11
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
(4-bromo-3-fluorophenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H7BrFNO2S/c8-6-2-1-5(3-7(6)9)4-13(10,11)12/h1-3H,4H2,(H2,10,11,12)
InChI key
KONMCRWXTOATRJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247647
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247647
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)