Merck
ENA490046959
Enamine
2-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)oxan-4-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
181.24
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)tetrahydro-2H-pyran-4-amine
Inchi Code
1S/C9H15N3O/c1-12-8(2-4-11-12)9-6-7(10)3-5-13-9/h2,4,7,9H,3,5-6,10H2,1H3
InChI 密鑰
FSYSYUOZJAUBEU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246714
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246714
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)