Merck
ENA465564329
Enamine
2-bromo-5-methylhexanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
209.08
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-bromo-5-methylhexanoic acid
Inchi Code
1S/C7H13BrO2/c1-5(2)3-4-6(8)7(9)10/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
HZEKQLIVUNAHRJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246308
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246308
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)