Merck
ENA465563887
Enamine
6-bromo-4-chloro-7-fluoroquinoline
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
260.49
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
6-bromo-4-chloro-7-fluoroquinoline
Inchi Code
1S/C9H4BrClFN/c10-6-3-5-7(11)1-2-13-9(5)4-8(6)12/h1-4H
InChI key
QIBVJFPEFQGSCW-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245586
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245586
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)