Merck
ENA465563856
Enamine
1-phenyl-2-(pyridin-3-yl)propan-2-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
213.28
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
mp
75-76
Iupac Name
1-phenyl-2-(3-pyridinyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C14H15NO/c1-14(16,13-8-5-9-15-11-13)10-12-6-3-2-4-7-12/h2-9,11,16H,10H2,1H3
InChI 密鑰
OXSXKZBTKAZGAI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245456
Melting Point
75-76
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245456
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)