Merck
ENA458434557
Enamine
3-isocyanato-2,3-dihydro-1lambda6-thiophene-1,1-dione
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
159.17
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
mp
68-70
Iupac Name
3-isocyanato-2,3-dihydrothiophene 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C5H5NO3S/c7-4-6-5-1-2-10(8,9)3-5/h1-2,5H,3H2
InChI key
VKJXCKZNXWROIV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-236349
Melting Point
68-70
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-236349
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)