Merck
ENA458426043
Enamine
ethyl 2-cyano-2-cyclohexylacetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
195.26
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
ethyl cyano(cyclohexyl)acetate
Inchi Code
1S/C11H17NO2/c1-2-14-11(13)10(8-12)9-6-4-3-5-7-9/h9-10H,2-7H2,1H3
InChI key
NUYCINUWJWAOFR-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225474
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225474
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)